Learn More
NDUFAF2 Antibody, FITC, R&D Systems™
Code produit 18601846 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18601846 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18601846 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP241116F
 Article restreint
Estimated Shipment: 04-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
NDUFAF2 Polyclonal antibody specifically detects NDUFAF2 in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène NDUFAF2
Applications ELISA
Classification Polyclonal
Conjugué FITC
Formule PBS
Alias de gène B17.2LFLJ22398, B17.2-like, mimitin, MMTNmitochondrial, Myc-induced mitochondrial protein, NADH dehydrogenase (ubiquinone) 1 alpha subcomplex, assembly factor 2, NADH dehydrogenase [ubiquinone] 1 alpha subcomplex assembly factor 2, NDUFA12-like, NDUFA12-like protein
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Antibody was raised against a 14 amino acid synthetic peptide from near the carboxy terminus of human Mimitin. The immunogen is located within the last 50 amino acids of Mimitin. Amino Acid Squence: PGSWMPRDGKSHNQ
Méthode de purification Peptide affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cancer, Endocrinology, Signal Transduction
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 91942
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Gamme de produits Novus