Learn More
NEDD1 Antibody [DyLight 550], R&D Systems™
Code produit 30500067 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30500067 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30500067 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP338124R
 Article restreint
Estimated Shipment: 15-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
NEDD1 Polyclonal antibody specifically detects NEDD1 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Antigène NEDD1
Applications ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugué DyLight 550
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène FLJ35902, GCP-WD, NEDD-1, Neural precursor cell expressed developmentally down-regulated protein 1, neural precursor cell expressed, developmentally down-regulated 1, protein NEDD1, TUBGCP7
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 411-660 of human NEDD1 (NP_690869.1).,, Sequence:, SPIRDDAVVNKGSDESIGKGDGFDFLPQLNSVFPPRKNPVTSSTSVLHSSPLNVFMGSPGKEENENRDLTAESKKIYMGKQESKDSFKQLAKLVTSGAESGNLNTSPSSNQTRNSEKFEKPENEIEAQLICEPPINGSSTPNPKIASSVTAGVASSLSEKIADSIGNNRQNAPLTSIQIRFIQNMIQETLDDFREACHRDIVNLQVEMIKQFHMQLNEMHSLLERYSVNEGLVAEIERLREENKRLRAHF
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cell Cycle and Replication, Core ESC Like Genes, Stem Cell Markers
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 121441
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Gamme de produits Novus