Learn More
Oxyde de néodyme(III), REacton™, 99,999 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15462367
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15462367 100 g 100g
15452367 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15462367 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 045566.22
 Article restreint
In Stock
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 1313-97-9 | Nd2O3 | 336.48 g/mol
Neodymium(III) oxide is used as a catalyst in polymer chemistry. Glasses doped with neodymium(III) oxide are dichroic in nature and is used in welding goggles and other colored glasses. It finds use in solid-state lasers, carbon arc-light electrodes and enamels. It serves as the starting material for the synthesis of other neodymium(III) compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1313-97-9
Formule moléculaire Nd2O3
Poids moléculaire (g/mol) 336.48
Numéro MDL MFCD00011134
Clé InChI PLDDOISOJJCEMH-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC dineodymium(3+) trioxidandiide
SMILES [O--].[O--].[O--].[Nd+3].[Nd+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Neodymium (III) oxide
Point de fusion 2272°C
Couleur Bleu
Forme physique Poudre
Quantité 100 g
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Densité 7.24 g/mL
Merck Index 14,6450
Informations sur la solubilité Insoluble in water. Soluble in acids.
Poids de la formule 336.48
Pourcentage de pureté 99.999%
Qualité Reacton