Description
Ideal for use in cold conditions - neoprene maintains its superb elasticity even at low temperatures. Ansell Edmont™ Neotop™ 29-500 Series Neoprene Immersion Gloves protect against a wide range of acids, caustics, alcohols and many solvents.
- Soft, comfortable and absorbant
- Offers superior flexibility
- Contains natural rubber
- Much less tiring to the hands than other heavy-duty gloves
- Flocklined in pure cotton
- Applications include agriculture, chemical industries, oil and petrol refining, cleaning and maintenance
Spécification
Spécification
| Back Material | Rubber Latex |
| Cuff Material | Neoprene |
| Applications | Industrial |
| Color | Black |
| Laboratory/Cleanroom Use | Yes |
| Latex Free | No |
| Material | Neoprene (Cuff), Cotton Flocking (Liner), Rubber Latex (Back) |
| Product Type | Immersion Gloves |
| Size | 10 |
| Thickness (Metric) | 0.75 mm |
| Afficher plus |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.