missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Netilmicin sulfate, 595 ^mg/mg, Thermo Scientific™

A broad spectrum antibiotic

150.00€ - 263.00€


Produits 2
Code produit Marque Quantity Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantity Prix Quantité et disponibilité  
15427609
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
J66302.MA
150.00€
10mg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
15437609
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
J66302.MB
25mg
263.00€
25mg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Description

Description

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

Applications
Netilmicin sulfate is used as a broad spectrum antibiotic active against most Gram-negative and some Gram-positive bacteria. It is a semisynthetic 1-N-ethyl derivative of sisomycin, an aminoglycoside antibiotic with action similar to gentamicin, but has less ear and kidney toxicity. It is used in aminoglycoside resistance studied

Solubility
Soluble in water

Notes
Research Use only: Not intended for animal or human diagnostic or therapeutic use.
Vidéos
FDS
Documents

Documents

Product Certifications

RUO – Research Use Only

Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.