Learn More
Rogo Sampaic™ Cellule Neubauer
Code produit 11740845
Modifier l'affichage
Click to view available options
Profondeur (métrique):
0,1mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Profondeur (métrique) Conditionnement
11740845 0,1mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11740845 Fournisseur Rogo Sampaic™ Code fournisseur ZMB050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    123.00€
    115.70€ / Pack of 1
    Save 7.30€
    5% Off
Estimated Shipment: 10-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Spécification
Type de produit Cellule Neubauer
Grid Type Double
Quantité 1Each
Type d’échantillon Sang
Profondeur (métrique) 0,1mm