Learn More
R&D Systems NHP XL CXCL13/BLC/BCA-1, Magnetic Luminex™ Performance Assay
Click to view available options
Quantity:
1 Kit
Unit Size:
1 set
Spezifikation
Spezifikation
| Quantity | 1 Kit |
| Species | Primate |
| Binding Target | CXCL13/BLC/BCA-1 |
| Gene ID (Entrez) | 10563 |
| Synonym | ANGIE, ANGIE2, B cell-attracting chemokine 1, B lymphocyte chemoattractant, BCA1, BCA-1, BCA1B-cell chemoattractant, BCA-1CXC chemokine BLC, B-cell-homing chemokine (ligand for Burkitt's lymphoma receptor-1), BLC, BLCSmall-inducible cytokine B13, BLR1L, B-lymphocyte chemoattractant, chemokine (C-X-C motif) ligand 13, chemokine (C-X-C motif) ligand 13 (B-cell chemoattractant), C-X-C motif chemokine 13, SCYB13, SCYB13B-cell-attracting chemokine 1, small inducible cytokine B subfamily (Cys-X-Cys motif), member 13 (B-cellchemoattractant) |
| Content And Storage | Store the unopened product at 2 - 8 °C. Do not use past expiration date. |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur