Description
F4/80 Monoclonal specifically detects F4/80 in Mouse samples. It is validated for Electron Microscopy, Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Frozen), Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Radioimmune Assays (RIA), Western Blot.
Spécification
Spécification
| Antigène | F4/80 |
| Applications | Electron Microscopy, Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Frozen), Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Radioimmune Assays (RIA), Western Blot |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | CI-A3-1 |
| Conjugué | Alexa Fluor 350 |
| Formule | 50mM Sodium Borate |
| Alias de gène | ADGRE1, cell surface glycoprotein F4/80, DD7A5-, DD7A5-7, EGF-like module containing, mucin-like, hormone receptor-like sequence 1, EGF-like module receptor 1, EGF-like module-containing mucin-like hormone receptor-like 1, EGF-TM7, Emr, Emr1, EMR1 hormone receptor, F4/80, Gpf480, Ly7, Ly71, lymphocyte antigen 71, Mouse EMR1, Rat EMR1, TM7L, TM7LN3 |
| Espèces hôtes | Rat |
| Immunogène | This F4/80 Antibody (CI-A3-1) was developed against Thioglycollate stimulated peritoneal macrophages from C57BL/6 mice. |
| Méthode de purification | Protein G purified |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?