Learn More
Histone H2B type 1B Antibody, PerCP, R&D Systems™
Code produit 18621206 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Conditionnement
18621206 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18621206 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP298972PCP
 Article restreint
Estimated Shipment: 11-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
Histone H2B type 1B Polyclonal specifically detects Histone H2B type 1B in Human samples. It is validated for Immunoprecipitation/Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène Histone H2B type 1B
Applications Immunoprecipitation, Western Blot
Conjugué PerCP
Alias de gène H2B histone family, member F, H2B/fHistone H2B.f, H2BFFH2B.1, histone 1, H2bb, histone cluster 1, H2bb, histone H2B type 1-B, Histone H2B.1, MGC119804
Espèces hôtes Rabbit