Learn More
SUMO2 Antibody (SPM621), PE, R&D Systems™
Code produit 18604795 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18604795 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18604795 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP247711PE
 Article restreint
Estimated Shipment: 02-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
SUMO2 Monoclonal antibody specifically detects SUMO2 in Human, Rat samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène SUMO2
Applications Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence
Classification Monoclonal
Clone SPM621
Conjugué PE
Formule PBS
Alias de gène HSMT3, MGC117191, sentrin 2, Sentrin-2, small ubiquitin-like modifier 2, small ubiquitin-related modifier 2, SMT3 (suppressor of mif two 3, yeast) homolog 2, SMT3 homolog 2, SMT3 suppressor of mif two 3 homolog 2 (S. cerevisiae), SMT3 suppressor of mif two 3 homolog 2 (yeast), SMT3A, SMT3B, SMT3H2, SUMO-2, SUMO3, SUMO-3, Ubiquitin-like protein SMT3A, ubiquitin-like protein SMT3B
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Recombinant human full-length SUMO2 protein. (Uniprot: P55854)
Méthode de purification Protein A or G purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Epigenetics
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 6613
Espèces cibles Human, Rat
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG1 κ
Gamme de produits Novus