Learn More
Nicergoline
Code produit 15495559
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15495559 1 g 1g
15405569 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15495559 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J63295.03
 Article restreint
Estimated Shipment: 18-12-2026
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 27848-84-6 | C24H26BrN3O3 | 484.394 g/mol
Nicergoline is an ergot derivative and vasodilator which increases blood flow in the brain. Nicergoline inhibits the vasoconstrictor effect of catecholamines by inhibiting the postsynaptic α1-adrenoceptors on vascular smooth muscle.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubility
Soluble in alcohol, chloroform, and acetone. Insoluble in water.
Notes
Protect from heat. Store away from oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 27848-84-6
Formule moléculaire C24H26BrN3O3
Poids moléculaire (g/mol) 484.394
Numéro MDL MFCD00869626
Clé InChI YSEXMKHXIOCEJA-FVFQAYNVSA-N
Synonyme nicergoline, nicotergoline, nimergoline, nimergoline base, nicergolinum, nicergolin, nicergolina, sermion, nicergolin german, nicergolina dcit
CID PubChem 34040
Nom IUPAC [(6aR,9R,10aS)-10a-methoxy-4,7-dimethyl-6a,8,9,10-tetrahydro-6H-indolo[4,3-fg]quinoline-9-yl]methyl 5-bromopyridine-3-carboxylate
SMILES CN1CC(CC2(C1CC3=CN(C4=CC=CC2=C34)C)OC)COC(=O)C5=CC(=CN=C5)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau Nicergoline
Couleur Blanc
Quantité 1 g
Merck Index 14,6496
Informations sur la solubilité Soluble in alcohol,chloroform,and acetone. Insoluble in water.
Poids de la formule 484.39
Forme physique Powder