Learn More
Nickel bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
Código de producto. p-7052254
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
250 mg
1 g
5 g
missing translation for 'unitSize'
1g
250mg
5g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15412847
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar 047102.MD
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 207861-63-0 | C4F12N2NiO8S4 | 618.964 g/mol
Nickel(II) Bis(trifluoromethanesulfonyl)imide is used as Surface treatment, Synthesis and catalysis. It is also used as a ionic liquid in synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 207861-63-0
Molecular Formula C4F12N2NiO8S4
Molecular Weight (g/mol) 618.964
MDL Number MFCD23380174
InChI Key VFUSIQAHVPEYFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym nickel bis-trifluoromethanesulfonimide
PubChem CID 131875825
IUPAC Name bis(trifluoromethylsulfonyl)azanide;nickel(2+)
SMILES C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[Ni+2]
Especificaciones
Color Green
Physical Form Solid
Quantity 250 mg
Linear Formula [(CF3SO2)2N]2Ni
UN Number UN3261
Solubility Information It is soluble in water.
Formula Weight 618.96
Sensitivity Hygroscopic
Chemical Name or Material Nickel bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado