missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Nickel ICP & ICP-MS Standard, 10 mg/L Ni in HNO3 2%, Honeywell Fluka™

Artikelnummer. 16654144 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 mL
Packungsgröße:
100mL
Artikelnummer. Quantity unitSize
16654144 100 mL 100mL
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16654144

Marke: Honeywell Fluka E1405100ML

Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on 056 260 260 for assistance.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Honeywell Fluka™ analytical standards offer a growing range of high quality inorganic and organic reference materials for the European market produced according to ISO 9001. The products are suitable for a wide range of industries and applications and come complete with a detailed Certificate of Analysis (CoA) in every delivery, and are eligible for free expert technical support ensuring you have the information you need to quickly start your analysis and pass an audit.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemical Name or Material Nickel ICP and ICP-MS Standard
pH <2
Quantity 100 mL
Grade Standards for ICP and ICP-MS
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.