Learn More
Carbonate de nickel(II) (basique) hydraté, généralement 99,5 % (analyse de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11369237
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Conditionnement:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11369237 250 g 250g
11359237 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11369237 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 040106.30
 Article restreint
In Stock
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ajusteur de pH pour placage nickel, catalyseurs, couleurs et glaçures en céramique
Nickel plating pH adjuster, catalysts, ceramic colors and glazes.Nickel(II) carbonate (basic) hydrate is used as a precursor to catalysts and in ceramic applications. It acts as an intermediate in the hydrometallurgical purification of nickel from its ores. It is also used in electroplating of nickel.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 155775-31-8
Formule moléculaire CH4Ni3O7
Poids moléculaire (g/mol) 304.12
Numéro MDL MFCD00016262
Clé InChI ATYNVYNPWGEMMI-UHFFFAOYSA-H
Synonyme nickel 3+ ;carbonate;hydroxide;hydrate, nickel carbonate, basic hydrate trace metals basis
CID PubChem 86176052
Nom IUPAC nickel(3+);carbonate;hydroxide;hydraté
SMILES [OH-].[OH-].[OH-].[OH-].[Ni++].[Ni++].[Ni++].[O-]C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Nickel(II) carbonate (basic) hydrate
Couleur Vert
Forme physique Poudre
Quantité 250 g
Odeur Odorless
Aspect Green powder
Plage de pourcentage du dosage 99.5% (metals basis)
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 304.18 (Anhydrous)