Learn More
Hydroxyde de nickel(II), Ni 61 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11381839
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
250 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
1kg
250g
5000g
5g
5kg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11381839 250 g 250g
11391839 5 g 5g
11301849 5 g 5000g
11311849 1 kg 1kg
15461017 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11381839 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 012517.30
 Article restreint
In Stock
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 12054-48-7 | H2NiO2 | 92.71 g/mol
Due to its redox behavior, it finds use in rechargeable battery electrodes. It is useful for the storage of electrochemical energy, with potential applications in car batteries. It is a potential material for several biological applications, for example in chromosomal DNA quantification assay.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12054-48-7
Formule moléculaire H2NiO2
Poids moléculaire (g/mol) 92.71
Numéro MDL MFCD00011140
Clé InChI BFDHFSHZJLFAMC-UHFFFAOYSA-L
Nom IUPAC nickel(2+) dihydroxide
SMILES [OH-].[OH-].[Ni++]
Spécification
Nom chimique ou matériau Nickel(II) hydroxide
Point de fusion 230°C (decomposition)
Couleur Vert
Forme physique Poudre
Quantité 250 g
Odeur Odorless
Densité 4.1 g/mL
Formule linéaire Ni(OH)2
Numéro UN UN3077
Informations sur la solubilité Insoluble in water. Soluble in dilute acid.
Poids de la formule 92.7
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Ni 61%
Afficher plus Afficher moins
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche