Learn More
Solution étalon de plasma de nickel, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™
Code produit 11430350
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mL
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
500mL
50mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11430350 500 mL 500mL
11331399 50 mL 50mL
11321399 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11430350 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 013839.AP
 Article restreint
In Stock
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 7440-02-0 | Ni | 58.69 g/mol
Nickel, plasma standard solution is used as a standard solution in analytical chemistry and atomic absorption spectroscopy. It is also used as a single-element standard solution for plasma emission spectrometry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-02-0 , 7697-37-2 , 7732-18-5
Poids moléculaire (g/mol) 58.69
Clé InChI PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 935
ChEBI CHEBI:28112
Nom IUPAC nickel
SMILES [Ni]
Spécification
Nom chimique ou matériau Nickel
Tension de vapeur 23 hPa (17mm Hg) at 20°C
Forme physique Liquide
Formule moléculaire Ni
Numéro MDL MFCD00011137 MFCD06798735
Couleur Incolore
Solubilité Miscible with water
Type Analytical Standard
Quantité 500 mL
Qualité Specpure
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Acide nitrique :5,0 % ; nickel :0,1 % ; eau :94,9%