Learn More
TDRD3 Antibody (RAB-C419), Alexa Fluor™ 405 - Chimeric, R&D Systems™
Code produit 18611980 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18611980 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18611980 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP320149AF405
 Article restreint
Estimated Shipment: 17-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
TDRD3 Monoclonal specifically detects TDRD3 in Human samples. It is validated for ChIP Assay∣ELISA∣Flow Cytometry∣Immunocytochemistry/Immunofluorescence∣Immunoprecipitation∣Mass Spectrometry∣Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène TDRD3
Applications ChIP Assay, ELISA, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Mass Spectrometry, Western Blot
Classification Monoclonal
Clone RAB-C419
Conjugué Alexa Fluor 405
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène FLJ21007, tudor domain containing 3, tudor domain-containing protein 3
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène This antibody was obtained by recombinant antibody (rAb) phage display recognizing TDRD3 protein under non-denaturing conditions.
Méthode de purification Protein A purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Neurodegeneration, Neuroscience
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 81550
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG κ
Gamme de produits Novus