missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Nickelous Sulfate, 6-Hydrate, Crystal, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagent, J.T. Baker™

Product Code. p-5390799 Shop All J.T.Baker Products
Click to view available options
Quantity:
500 g
2.5 kg
Packaging:
Poly Bottle
Unit Size:
2.5kg
500g
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 15558054

Brand: Avantor J.T.Baker 280801

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on 056 260 260 for assistance.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

High quality chemicals for laboratory and specialized industrial use

Chemische Identifikatoren

CAS 10101-97-0
Molecular Formula H12NiO10S
Molecular Weight (g/mol) 262.839
InChI Key RRIWRJBSCGCBID-UHFFFAOYSA-L
Synonym nickel sulfate hexahydrate, nickel ii sulfate hexahydrate, nickel 2+ sulfate hexahydrate, nickel ii sulfate, nickelsulfatehexahydrate, dsstox_cid_928, acmc-1c7xm, dsstox_rid_75872, ni.so4.6h2o, dsstox_gsid_20928
PubChem CID 5284429
ChEBI CHEBI:53437
IUPAC Name nickel(2+);sulfate;hexahydrate
SMILES O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[Ni+2]

Spezifikation

Physical Form Crystals
Quantity 500 g
Formula Weight 262.85
Grade BAKER ANALYZED™ ACS Reagent
Packaging Poly Bottle
Specific Gravity 1L = 2.03kg
Chemical Name or Material Nickelous Sulfate, 6-Hydrate
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Danger
Gefahrenkategorie
  • Acute toxicity Category 3
  • LONG-TERM AQUATIC HAZARD Chronic 1
  • ACUTE AQUATIC Acute 1
  • Carcinogenicity Category 2
  • Respiratory sensitiser Category 1
  • Skin sensitiser Category 1
Gefahrenhinweis
  • H301-Toxic if swallowed.
  • H317-May cause an allergic skin reaction.
  • H334-May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled.
  • H351-Suspected of causing cancer.
  • H400-Very toxic to aquatic life.
  • H410-Very toxic to aquatic life with long lasting effects.
Sicherheitshinweis
  • P261-Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P301+P310-IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER/doctor /
  • P405-Store locked up.
  • P501b-Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt