Learn More
CD14 Antibody (433423), PerCP, R&D Systems™
Code produit 18604813 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18604813 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18604813 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur FAB4597C
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    665.78€
    576.45€ / 0.1mL
    Save 89.33€
    13% Off
 Article restreint
Estimated Shipment: 08-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
CD14 Monoclonal specifically detects CD14 in Equine, Pig samples. It is validated for CyTOF, Flow Cytometry, Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène CD14
Applications CyTOF, Flow Cytometry, Western Blot
Classification Monoclonal
Clone 433423
Conjugué PerCP
Dilution Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formule PBS
Alias de gène CD14 antigen, CD14 molecule, monocyte differentiation antigen CD14, Myeloid cell-specific leucine-rich glycoprotein
Espèces hôtes Mouse
Immunogène E. coli-derived recombinant porcine CD14
Méthode de purification Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Adaptive Immunity, Apoptosis, Asthma, Biologically Active Proteins, Cancer, Cell Biology, Cytokine Research, Immunology, Innate Immunity, Myeloid Cell Markers, Stem Cell Markers
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 929
Espèces cibles Equine, Pig
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG2b
Gamme de produits Novus