Learn More
R&D Systems™ Niclosamide
Code produit 18064982
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18064982 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18064982 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur 4079/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    137.43€
    123.90€ / 50mg
    Save 13.53€
    9% Off
 Article restreint
Estimated Shipment: 20-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Tocris product, part of R&D Systems. STAT3 inhibitor; also inhibits mTORC1 signaling
Inhibitor of the STAT3 signaling pathway; inhibits the activation, nuclear translocation and transactivation of STAT3. Displays selectivity for STAT3 over STAT1, STAT5, JAK1, JAK2 and Src kinases. Inhibits the transcription of STAT3 target genes and induces cell growth inhibition, apoptosis and cell cycle arrest of cancer cells with constitutively active STAT3. Also reversibly inhibits mTORC1 signaling and stimulates autophagy in vitro; displays antineoplastic effects in acute myelogenous leukemia (AML) stem cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Niclosamide
CAS 50-65-7
Quantité 50 mg
Gamme de produits Tocris
Formule moléculaire C13H8Cl2N2O4
Poids de la formule 325.99
Pureté >99%
Poids moléculaire 327.12