Learn More
(-)-Nicotine Tartrate (White Solid), Fisher BioReagents
Product Code. 10717935 Shop All Fisherbrand Products
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
Packaging:
Amber Glass
Unit Size:
1g
250mg
Product Code. 10717935
Brand: Fisher BioReagents BP2533250
Request Bulk or Custom Format
This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on 056 260 260 for assistance.
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
(-)-Nicotine Tartrate is used in biochemical research applications.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 65-31-6
Molecular Formula C18H26N2O12
Molecular Weight (g/mol) 462.408
InChI Key RFEJUZJILGIRHQ-USHJUENDSA-N
Synonym nicotine ditartrate
PubChem CID 122176683
IUPAC Name (2S,3S)-2,3-dihydroxybutanedioic acid;(3S)-2,3-dihydroxybutanedioic acid;3-(1-methylpyrrolidin-2-yl)pyridine
SMILES CN1CCCC1C2=CN=CC=C2.C(C(C(=O)O)O)(C(=O)O)O.C(C(C(=O)O)O)(C(=O)O)O
Spezifikation
Melting Point 98.00°C
Color White
Packaging Amber Glass
Quantity 250 mg
Merck Index 15, 6609
Specific Rotation Report ° (+ or -)
Formula Weight 462.4
Physical Form Solid
Chemical Name or Material (-)-Nicotine Tartrate
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • (-)-Nicotine Tartrate
Signalwort
  • Danger
Gefahrenkategorie
  • Acute toxicity Category 1
  • Acute toxicity Category 2
  • LONG-TERM AQUATIC HAZARD Chronic 2
Gefahrenhinweis
  • H310-Fatal in contact with skin.
  • H330-Fatal if inhaled.
  • H411-Toxic to aquatic life with long lasting effects.
  • H300-Fatal if swallowed.
Sicherheitshinweis
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P301+P330+P331-IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
  • P302+P352-IF ON SKIN: Wash with plenty of water/.
  • P304+P340-IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing.
  • P310-Immediately call a POISON CENTER/doctor/.
  • P403+P233-Store in a well-ventilated place. Keep container tightly closed.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt