Learn More
Nicotinic Acetylcholine R alpha 5/CHRNA5 Antibody [Janelia Fluor« 646], R&D Systems™
Code produit 30498719 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30498719 0.1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30498719 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP335746JF646
 Article restreint
Estimated Shipment: 15-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
Nicotinic Acetylcholine R alpha 5/CHRNA5 Polyclonal antibody specifically detects Nicotinic Acetylcholine R alpha 5/CHRNA5 in Human,Mouse samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Antigène Nicotinic Acetylcholine R alpha 5/CHRNA5
Applications ELISA, Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Janelia Fluor 646
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène Cholinergic receptor, neuronal nicotinic, alpha polypeptide-5, cholinergic receptor, nicotinic, alpha 5, cholinergic receptor, nicotinic, alpha polypeptide 5, LNCR2, NACHRA5, neuronal acetylcholine receptor subunit alpha-5, neuronal nicotinic acetylcholine receptor, alpha5 subunit
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 23-240 of human Nicotinic Acetylcholine R alpha 5/CHRNA5 (NP_000736.2).,, Sequence:, RCGLAGAAGGAQRGLSEPSSIAKHEDSLLKDLFQDYERWVRPVEHLNDKIKIKFGLAISQLVDVDEKNQLMTTNVWLKQEWIDVKLRWNPDDYGGIKVIRVPSDSVWTPDIVLFDNADGRFEGTSTKTVIRYNGTVTWTPPANYKSSCTIDVTFFPFDLQNCSMKFGSWTYDGSQVDIILEDQDVDKRDFFDNGEWEIVSATGSKGNRTDSCCWYPYV
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Signal Transduction
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 1138
Espèces cibles Human, Mouse
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Gamme de produits Novus