Learn More
Acide niflumique, TRC
Code produit 30135460
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 mg
10 mg
5 g
Conditionnement:
10mg
2.50mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30135460 5 g 5g
30132596 2.5 mg 2.50mg
18042750 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30135460 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN4575005G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4394-00-7
Formule moléculaire C13 H9 F3 N2 O2
Poids moléculaire (g/mol) 282.22
Synonyme Niflumic Acid, 2-[[3-(Trifluoromethyl)phenyl]amino]-3-pyridinecarboxylic acid, 2-(α,α,α-Trifluoro-m-toluidino)nicotinic acid, 2-[3-(Trifluoromethyl)anilino]nicotinic acid, UP-83, Actol, Forenol, Landruma, Nifluril
Nom IUPAC acide 2-[3-(trifluorométhyl)anilino]pyridine-3-carboxylique
SMILES OC(=O)c1cccnc1Nc2cccc(c2)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Niflumic Acid
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C13H9F3N2O2/c14-13(15,16)8-3-1-4-9(7-8)18-11-10(12(19)20)5-2-6-17-11/h1-7H,(H,17,18)(H,19,20)
Poids de la formule 282.0616