Learn More
Nikethamide, LoGiCal
Code produit 30457790
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30457790 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30457790 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCFOR0627.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Nikethamide
CAS 59-26-7
Noms d’analytes ou de composants Nikethamide
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C10 H14 N2 O
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Nikethamide
Formule InChI InChI=1S/C10H14N2O/c1-3-12(4-2)10(13)9-6-5-7-11-8-9/h5-8H,3-4H2,1-2H3
Type de solution Purs, non dilués
SMILES CCN(CC)C(=O)c1cccnc1
Nom IUPAC N,N-diéthylpyridine-3-carboxamide
Industry Type Essais cliniques
Poids moléculaire (g/mol) 178.23
Quantité 10 mg
Poids de la formule 178,1106 g/mol