Learn More
Alfa Aesar™ Niobium, plasma standard solution, Specpure™, Nb 10,000μg/mL
Brand:  Alfa Aesar™ 014396.AE
Additional Details : Poids : 0.01000kg Transport : UN number : 1790 Chem class : 8 Pack group : II
Quantity 100mL
 View more versions of this product
Product Code. 11372318
  • 104.00€ / 100mL
En stock, prêt à être expédié : 3
Specifications
Chemical Identifiers
MFCD00011126
Specifications
Niobium plasma standard solution
MFCD00011126
NbCl5 in 2% HF
Specpure™
Nb 10000μg/mL
UN1790
Liquid
100mL
Videos
SDS Documents