Learn More
Feuille de nitinol, 0,127 mm (0,005 po) d’épaisseur, superélastique, surface plate hybridée et décapée, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11450940
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Conditionnement:
1 pièce
25mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11450940 50 x 50 mm 1 pièce
11440940 25 x 25 mm 25mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11450940 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 044952.FI
 Article restreint
Estimated Shipment: 02-12-2026
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Innovations in the manufacturing and processing of Nitinol have led to a great expansion of Nitinol medical devices in a variety of therapeutic areas.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Nitinol foil
Note relative au nom 0.127mm (0.005 in.) thick, superelastic, flat annealed, pickled surface
Quantité 50 x 50 mm
Odeur Odorless
Poids ≈0.51g/25x25mm
Numéro MDL MFCD02091734
Informations sur la solubilité Insoluble in water.