Learn More
SLC39A7/ZIP7 Antibody, R&D Systems™
Code produit 18621182 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 μg
50 μg
Conditionnement:
100µL
50µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18621182 50 μg 50µL
18667662 100 μg 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18621182 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP29715150ul
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
SLC39A7/ZIP7 Polyclonal antibody specifically detects SLC39A7/ZIP7 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène SLC39A7/ZIP7
Applications Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Dilution Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:100-1:500
Formule PBS (pH 7.0)
Alias de gène D6S115E, D6S2244EReally interesting new gene 5 protein, H2-KE4, HKE4Solute carrier family 39 member 7, HLA class II region expressed gene KE4, KE4, Ke4 gene, mouse, human homolog of, RING5Histidine-rich membrane protein Ke4, solute carrier family 39 (zinc transporter), member 7, zinc transporter SLC39A7, ZIP7
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human SLC39A7/ZIP7 fragment.
Méthode de purification Antigen and protein A Affinity-purified
Quantité 50 μg
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cancer, Endocrinology, Signal Transduction
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 7922
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Forme Purified
Isotype IgG