Learn More
NKG2D/CD314 Antibody (6E5A7) - Chimeric - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Code produit 18611734 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.025 mg
0.2 mg
Conditionnement:
0.02mg
0.20mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18611734 0.025 mg 0.02mg
18679803 0.2 mg 0.20mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18611734 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP3201560.025mg
 Article restreint
Estimated Shipment: 14-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Rabbit Monoclonal Antibody
NKG2D/CD314 Monoclonal antibody specifically detects NKG2D/CD314 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Neutralization
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène NKG2D/CD314
Applications Western Blot, Flow Cytometry, Immunofluorescence, Neutralization
Classification Monoclonal
Clone 6E5A7
Concentration 1 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS
Alias de gène CD314, CD314 antigen, D12S2489E, FLJ17759, FLJ75772, Killer cell lectin-like receptor subfamily K member 1, killer cell lectin-like receptor subfamily K, member 1, KLR, NK cell receptor D, NKG2-D, NKG2-D type II integral membrane protein, NKG2-D-activating NK receptor, NKG2DDNA segment on chromosome 12 (unique) 2489 expressed sequence
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène The original antibody was generated by immunizing BALB/c mice with soluble NKG2-D fragments containing amino acids from 64-462 and 123-462.
Méthode de purification Protein A purified
Quantité 0.025 mg
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Adaptive Immunity, Immunology, Neuroscience, Signal Transduction, Stem Cells
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 22914
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C for up to 3 months. For longer storage, aliquot and store at -20°C.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG κ
Gamme de produits Novus