Learn More
NKIRAS1 Antibody (184C278), FITC, R&D Systems™
Code produit 18003056 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18003056 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18003056 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NB10056555F
 Article restreint
Estimated Shipment: 01-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
NKIRAS1 Monoclonal specifically detects NKIRAS1 in Bovine, Canine, Equine, Human, Mouse, Pig, Primate, Rat, Xenopus species samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène NKIRAS1
Applications Western Blot
Classification Monoclonal
Clone 184C278
Conjugué FITC
Dilution Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen
Formule PBS with 0.05% Sodium Azide
Alias de gène I-kappa-B-interacting Ras-like protein 1, kappa B-ras 1, Kappa B-Ras protein 1, KappaB-Ras1, KBRAS1kappaB-Ras1, NF-kappa-B inhibitor-interacting Ras-like protein 1, NFKB inhibitor interacting Ras-like 1, NFKB inhibitor interacting Ras-like protein 1
Symboles de gène(s) NKIRAS1
Espèces hôtes Mouse
Immunogène This monoclonal antibody was raised against a synthetic peptide containing amino acid residues 96-113 (RVELLKKEIDKFKDKKEV) of human kB-Ras1.
Méthode de purification Protein G purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Signal Transduction
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 28512
Espèces cibles Bovine, Canine, Equine, Human, Mouse, Pig, Primate, Rat, Xenopus species
Contenu et stockage Store at 4C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG1 κ
Gamme de produits Novus