Learn More
Chlorure de nonanoyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Nonanoyl Chloride |
| CAS | 764-85-2 |
| Formule moléculaire | C9H17ClO |
| Quantité | 25 g |
| Synonyme | NSC 9829, Nonanoic Acid Chloride, Pelargonic Acid Chloride, Pelargonoyl Chloride, Pelargonyl Chloride, n-Nonanoyl Chloride |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H17ClO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9(10)11/h2-8H2,1H3 |
| SMILES | CCCCCCCCC(=O)Cl |
| Nom IUPAC | Chlorure de nonanoyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 176.68 |
| Poids de la formule | 176.0968 |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?