Learn More
Norfloxacine, Mikromol™
Description
Norfloxacine
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Norfloxacin |
| CAS | 70458-96-7 |
| Noms d’analytes ou de composants | Norfloxacin |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C16 H18 F N3 O3 |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Synonyme | 3-Quinolinecarboxylic acid, 1-ethyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-7-(1-piperazinyl)-, 1-Ethyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-7-(1-piperazinyl)-3-quinolinecarboxylic acid, 1-Ethyl-6-fluoro-1,4-dihydro-7-(1-piperazinyl)-4-oxo-3-quinolinecarboxylic acid, 4803P, AM 715, Amicrobin, Baccidal, Barazan, Barotham, Chibroxin, Chibroxine, Chibroxol, Esclebin, Floxacin, Floxacin 400, Fulgram, Gonorcin, Lexinor, Mk 0366, N-Demethylpefloxacin, N-Desmethylpefloxacin, Neofloxacin, Neofloxin, Noflo, Nofocin, Nolicin, Noracin, Noraxin, Norbid, Norflox, Norflox 400, Norfloxacin, Norfloxacin Bayvit, Norfloxacine, Norfloxacine EG, Norfloxacine Ratiopharm, Norfloxacine Teva, Norfloxin, Norilet, Normax, Norocin, Noroxacine, Noroxin, Noroxine, Norphloxacine, Norxacin, Renosept, Sebercim, Spectrama, Urekacin, Uriflox, Uroflox, Urotrobel, Uroxacin, Utin, Utinor, Zoroxin, Pefloxacin Mesilate Dihydrate Impurity A, Pefloxacin Impurity A |
| Formule InChI | InChI=1S/C16H18FN3O3/c1-2-19-9-11(16(22)23)15(21)10-7-12(17)14(8-13(10)19)20-5-3-18-4-6-20/h7-9,18H,2-6H2,1H3,(H,22,23) |
| SMILES | CCN1C=C(C(=O)O)C(=O)c2cc(F)c(cc12)N3CCNCC3 |
| Nom IUPAC | 1-éthyl-6-fluoro-4-oxo-7-pipérazine-1-ylquinoline-3-acide carboxylique |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?