Learn More
NOSIP Antibody [Alexa Fluor« 647], R&D Systems™
Code produit 30498332 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30498332 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30498332 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP335095AF647
 Article restreint
Estimated Shipment: 15-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
NOSIP Polyclonal antibody specifically detects NOSIP in Human samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Antigène NOSIP
Applications ELISA, Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Alexa Fluor 647
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène CGI-25, eNOS interacting protein, eNOS-interacting protein, nitric oxide synthase interacting protein, nitric oxide synthase-interacting protein
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-301 of human NOSIP (NP_057037.1).,, Sequence:, MTRHGKNCTAGAVYTYHEKKKDTAASGYGTQNIRLSRDAVKDFDCCCLSLQPCHDPVVTPDGYLYEREAILEYILHQKKEIARQMKAYEKQRGTRREEQKELQRAASQDHVRGFLEKESAIVSRPLNPFTAKALSGTSPDDVQPGPSVGPPSKDKDKVLPSFWIPSLTPEAKATKLEKPSRTVTCPMSGKPLRMSDLTPVHFTPLDSSVDRVGLITRSERYVCAVTRDSLSNATPCAVLRPSGAVVTLECVEKLIRKDMVDPVTGDKLTDRDIIVLQRGGTGFAGSGVKLQAEKSRPVMQA
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 51070
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG