Få mere at vide
Fisherbrand™ Notched Glass Plates
Artikelnummer. p-8009027 Shop alle Fisherbrand produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Thickness (Metric):
1 mm bonded spacers
2 mm
4 mm
Gel Dimensions:
10 x 10 cm
20 x 20 cm
Pakningsstørrelse:
Pack of 2
Artikelnummer. 11887633
Brand: Fisherbrand™ VS10NG
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Accessory for Fisherbrand OmniPAGE Vertical Electrophoresis Systems.
  • Accessory for Fisherbrand OmniPAGE Vertical Electrophoresis Systems
Tekniske data
For Use With (Equipment) Fisherbrand OmniPAGE Mini Vertical Electrophoresis System
Type Notched Glass Plate
Gel Dimensions 10 x 10 cm
Quantity 2/Pk.
Thickness (Metric) 2 mm
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.