Learn More
Invitrogen™ NOVA1 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (K01_1U87)
Code produit 30830275
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 μL
100 μL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30830275 50 μL
30829392 100 μL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30830275 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur MA565183
 Article restreint
Estimated Shipment: 22-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
NOVA1 Recombinant Monoclonal Antibody for Western Blot
This gene encodes a neuron-specific RNA-binding protein, a member of the Nova family of paraneoplastic disease antigens, that is recognized and inhibited by paraneoplastic antibodies. These antibodies are found in the sera of patients with paraneoplastic opsoclonus-ataxia, breast cancer, and small cell lung cancer. Alternatively spliced transcripts encoding distinct isoforms have been described.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène NOVA1
Applications Western Blot
Classification Recombinant Monoclonal
Clone K01_1U87
Concentration 1 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule 50mM tris glycine with 150mM NaCl, 0.05% BSA, 40% glycerol and 0.01% sodium azide; pH 7.4
Expression NOVA1
Numéro d’ordre du gène P51513, Q80WA4, Q9JKN6
Alias de gène 9430099M15Rik; G630039L02; neuro-oncological ventral antigen 1; NOVA alternative splicing regulator 1; Nova1; Nova-1; Onconeural ventral antigen 1; paraneoplastic Ri antigen; RNA-binding protein Nova-1; ventral neuron-specific protein 1
Symboles de gène(s) NOVA1
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène A synthetic peptide of human Nova1.
Méthode de purification Protein A/G
Quantité 50 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 298992, 4857, 664883
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage Maintain refrigerated at 2-8°C for up to 1 month. For long term storage store at -20°C
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG