Learn More
TOKU-E™ Novobiocin ReadyMade™ Solution
Code produit 30044032
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 ml
10 x 1 ml
Conditionnement:
10mL
1mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30044032 10 x 1 ml 10mL
30044018 1 ml 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30044032 Fournisseur TOKU-E™ Code fournisseur N08910x1ML
 Article restreint
Estimated Shipment: 30-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Novobiocin ReadyMade™ Solution is provided as a sterile-filtered solution of Novobiocin Sodium in water.
  • CAS Number: 1476-53-5
  • Molecular Formula: C31H35N2NaO11
  • Molecular Weight: 634.61 g/mol
  • Storage Conditions: -20°C, Protect from light
  • Form: Liquid
  • Source: Streptomyces spp.
  • Spectrum: Novobiocin Sodium targets primarily Gram-positive organisms and is commonly used to differentiate between coagulase-negative Staphylococcus species (all but S. aureus and a few others), with S. saprophyticus being resistant to novobiocin in culture
  • Mechanism of Action: Aminocoumarin antibiotics target DNA-gyrase, an enzyme which relieves strain as DNA unwinds during replication and transcription. It also inhibits mammalian topoisomerase, both are ATP-dependent enzymes involved with cell division
Spécification
Nom chimique ou matériau Novobiocin Sodium
Forme physique Liquid
CAS 1476-53-5
Source Streptomyces spp.
Conditionnement 2 mL plastic vial
Stérilisée par filtration Yes, 0.22 μm
Stérilité Sterile
Couleur Jaune
Concentration 100 to 105 mg/mL
Quantité 10 x 1 ml
Notes de qualité de la pureté >90% (HPLC)
Plage de pourcentage du dosage >850 μg/mg
Notes de pourcentage du dosage Novobiocin Sodium, Dried Basis
Formule moléculaire C31H35N2NaO11
Gamme de produits ReadyMade™ Solutions
Conditions d’expédition Ice Pack
Nom IUPAC sodium;7-[(2R,3R,4S,5R)-4-carbamoyloxy-3-hydroxy-5-methoxy-6,6-dimethyloxan-2-yl]oxy-3-[[4-hydroxy-3-(3-methylbut-2-enyl)benzoyl]amino]-8-methyl-2-oxochromen-4-olate
Poids moléculaire (g/mol) 634.61 g/mol
Poids de la formule 634.61 amu
Pourcentage de pureté >90%
Qualité Antibiotique
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Novobiocin Sodium ≥5 to <10%