Få mere at vide
Novus Biologicals™ APO-DIRECT (TUNEL) Apoptosis Kit
Artikelnummer. 18736133 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
1 Kit
Pakningsstørrelse:
1 set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
18736133 1 Kit 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18736133 Leverandør Novus Biologicals™ Leverandørnr. NBP231159
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Applications: Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Content And Storage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Quantity 1 Kit
Kit Contents Positive Control Cells, Negative Control Cells, Wash Buffer, Reaction Buffer, TdT Enzyme, Rinsing Buffer, FITC dUTP, Propidium Iodide/RNase DNA staining solution
For Use With (Application) Flow Cytometry
Product Type APO-DIRECT (TUNEL) Apoptosis Kit
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.