Learn More
Tris-EDTA Buffer Solutions, R&D Systems™
Code produit 18064685
Modifier l'affichage
Click to view available options
pH:
8
9
Conditionnement:
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit pH Conditionnement
18064685 9 500mL
18010384 8 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18064685 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NB90062085
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    539.55€
    471.45€ / 500mL
    Save 68.10€
    12% Off
 Article restreint
In Stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems. For recovery of antigens masked by fixation in cross-linking fixatives, such as formalin
  • 10X EDTA buffer for Immunohistochemistry
  • Dilute one part buffer with nine parts distilled water
  • Unit size: 500mL
Recommended Storage
Store at room temperature
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (application) Retrieval of antigens masked by fixation in cross linking fixatives such as formalin
pH 9
Quantité 500 mL