Learn More
Invitrogen™ NR2F2 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (K01_2N62)
Artikelnummer. 30830066
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantité:
50 μL
100 μL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantité
30830066 100 μL
30826617 50 μL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30830066 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. MA564146
 Article restreint
Estimated Shipment: 22-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
NR2F2 Recombinant Monoclonal Antibody for IHC (P), Western Blot
This gene encodes a member of the steroid thyroid hormone superfamily of nuclear receptors. The encoded protein is a ligand inducible transcription factor that is involved in the regulation of many different genes. Alternate splicing results in multiple transcript variants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigène NR2F2
Applications Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Classification Recombinant Monoclonal
Clone K01_2N62
Concentration 0.80 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule 50mM tris glycine with 40% glycerol, 150mM NaCl, 0.05% BSA and 0.01% sodium azide; pH 7.4
Expression NR2F2
Numéro d’ordre du gène P24468
Alias de gène 2700033K02Rik; 9430015G03Rik; ADP-ribosylation factor related protein 1; apolipoprotein A1 regulatory protein 1; apolipoprotein AI regulatory protein 1; apolipoprotein A-I regulatory protein 1; apolipoprotein regulatory protein 1; Aporp1; ARP1; ARP-1; chicken ovalbumin; chicken ovalbumin upstream promoter transcription factor 2; chicken ovalbumin upstream promoter-transcription factor I; CHTD4; COUP transcription factor 2; COUP transcription factor II; COUPb; COUP-TF II; COUP-TF2; COUPTFB; COUPTFbeta; COUPTFII; COUP-TFII; COUP-TFII transcription factor; Drosophila seven-up homolog/mammalian ARP-1 homolog; EAR3; MGC117452; NF-E3; NR2F1; NR2F2; Nuclear receptor subfamily 2 group F member 2; nuclear receptor subfamily 2, group F, member 1; nuclear receptor subfamily 2, group F, member 2; ovalbumin upstream promoter beta nuclear receptor; ovalbumin upstream promoter transcription factor II; seven-up related 40; svp[40]; SVP40; svp-related nuclear receptor/retinoid signaling modulator; Tcfcoup2; TFCOUP2; transcription factor COUP 2; wu:fc94g08
Symboles de gène(s) NR2F2
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène A synthetic peptide of human NR2F2.
Méthode de purification Protein A/G
Quantité 100 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 7026
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Maintain refrigerated at 2-8°C for up to 1 month. For long term storage store at -20°C
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.