Learn More
R&D Systems™ NS 8593 Hydrochloride
Code produit 18753088
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18753088 50 mg 50mg
18750939 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18753088 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur 4597/50
 Article restreint
Estimated Shipment: 27-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Tocris product, part of R&D Systems. Selective negative modulator of KCa2 (SK) channels; inhibits SK currents
NS 8593 hydrochloride is a selective KCa2 (SK) channel negative modulator; inhibits SK channel currents (Kd values are 0.42, 0.6 and 0.73 μM for SK1, SK2 and SK3 respectively at 0.5 μM Ca2+). Exhibits selectivity for SK channels over KCa1.1 (BK), KCa3.1 (IK), Kv, Nav and Cav channels. Inhibits afterhyperpolarization in hippocampal slices.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau NS 8593 hydrochloride
CAS 875755-24-1
Synonyme N-[(1R)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthalenyl]-1H-benzimidazol-2-amine hydrochloride
Quantité 50 mg
Solubilité Soluble to 100mM in DMSO and to 20mM in ethanol
Gamme de produits Tocris
Formule moléculaire C17H17N3·HCl
Poids de la formule 299.8
Forme physique Solide
Type de produit Bioactive Small Molecule
Pureté >98%
Afficher plus Afficher moins
Research Use Only. Not For Human or Veterinary Use