Learn More
Invitrogen™ Nuclear Matrix Protein p84 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (K01_3J61)
Code produit 30829316
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 μL
100 μL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30829316 100 μL
30826664 50 μL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30829316 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur MA564299
 Article restreint
Estimated Shipment: 22-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
Nuclear Matrix Protein p84 Recombinant Monoclonal Antibody for Western Blot
HPR1 is part of the TREX (transcription/export) complex, which includes TEX1 (MIM 606929), THO2 (MIM 300395), ALY (MIM 604171), and UAP56 (MIM 142560).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène Nuclear Matrix Protein p84
Applications Western Blot
Classification Recombinant Monoclonal
Clone K01_3J61
Concentration 1 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule 50mM tris glycine with 0.05% BSA, 150mM NaCl, 40% glycerol and 0.01% sodium azide; pH 7.4
Expression Thoc1
Numéro d’ordre du gène P59924, Q8R3N6, Q96FV9
Alias de gène 3110002N20Rik; AW107452; HPR1; hTREX84; I79_014746; LRRGT00070; NMP-84; Nuclear matrix protein p84; P84; P84N5; THO complex 1; THO complex subunit 1; THO complex subunit 1-like protein; tho1; Thoc1
Symboles de gène(s) Thoc1
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Peptide.
Méthode de purification Protein A/G
Quantité 100 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 225160, 291797, 9984
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage Maintain refrigerated at 2-8°C for up to 1 month. For long term storage store at -20°C
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG