Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ C18 Pyramid HPLC Columns
Product Code. 12418397 Shop All Macherey-Nagel Products
Click to view available options
Length (Metric):
50 mm
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
250 mm
Diameter (Metric):
2 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
Unit Size:
Each
Product Code. 12418397
Brand: Macherey-Nagel™ 760260.20
Only null left
Add to basket
Add to basket
Column Format: Analytical Column; Carbon Load: 14%; Pore Size: 110 Å; Column Phase: Reversed Phase
Specifications
Column Chemistry Octadecyl
Column Format Analytical Column
Crosslinking Octadecyl
Diameter (Metric) 2 mm
Flow Rate 1 mL/min
For Use With For Analytical and Preparative Separation of Polar and Midpolar Compounds Applications
Length (Metric) 125 mm
Max. Pressure 8700 psi (600 bar)
Mobile Phase Compatibility Acetonitrile/water
Particle Shape Spherical
Particle Size 3 μm
pH 1 to 9
Pore Size 110 Å
Pore Volume 0.9 mL/g
Quantity 1 Ea.
Solvents Acetonitrile/water
Surface Area 340 m²/g
Temperature 60°C
USP Type L1
Stationary Phase C18 Pyramid
Packing Material Silica
Carbon Load 14%
Column Type Reversed Phase
Endcapped Yes
Phase Reversed Phase
Material Stainless Steel
Type EC Column
Technique Analytical HPLC
Show More Show Less
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.