Learn More
NUP43 Monoclonal Antibody (OTI7G8), TrueMAB™, OriGene
Code produit 17528053
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
30 μL
100 μL
Conditionnement:
100µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17528053 30 μL -
17508053 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 17528053 Fournisseur Origene Technologies Code fournisseur TA807509S
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Mouse Monoclonal Antibody
NUP43 Monoclonal antibody specifically detects NUP43 in Human samples. It is validated for Western Blot
Spécification
Antigène NUP43
Applications Western Blot
Classification Monoclonal
Clone OTI7G8
Concentration 1 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
Expression NUP43
Numéro d’ordre du gène Q8NFH3
Alias de gène 2610016K01Rik; 2610529I12Rik; AA409950; bA350J20.1; nucleoporin 43; nucleoporin 43kDa; nucleoporin Nup43; Nup107-160 subcomplex subunit Nup43; Nup43; p42
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 1-253 of human NUP43 produced in E.coli.
Méthode de purification Affinity chromatography
Quantité 30 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 348995
Espèces cibles Human
Contenu et stockage -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Forme Liquid
Isotype IgG1