Learn More
Masterflex™ Nylon Straight Barbed Union
Product Code. p-8013005
Click to view available options
For Use With:
9.52mm
12.7mm
19.05mm
25.4mm
Unit Size:
Pack of 10
Product Code. 12344618
Brand: Masterflex™ 3061222
This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on 056 260 260 for assistance.
View alternative products
Specifications
Diameter (Metric) Inner 12.7 mm
Material Nylon
For Use With 12.7mm
Min. Operating Temperature (Metric) -46°C
Packaging Quantity 10 Pack
Max. Operating Temperature (Metric) 121°C
Product Type Straight Barbed Union
Product Content Correction
Product Title
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato