Learn More
o-acétyltoluène, TRC
Code produit 30327211
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30327211 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30327211 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA18900010G
 Article restreint
Estimated Shipment: 09-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau o-Acetyltoluene
CAS 577-16-2
Formule moléculaire C9H10O
Quantité 10 g
Synonyme 1-(2-Methylphenyl)ethanone, 1-(2-Tolyl)ethanone, 1-(o-Tolyl)ethanone, 2-Acetyltoluene, 2-Methylphenyl methyl ketone, 2'-Methylacetophenone, Methyl 2-methylphenyl ketone, Methyl o-tolyl ketone, NSC 84233, o-Acetyltoluene, o-Methylacetophenone, 2’-Methylacetophenone
Formule InChI InChI=1S/C9H10O/c1-7-5-3-4-6-9(7)8(2)10/h3-6H,1-2H3
SMILES CC(=O)c1ccccc1C
Nom IUPAC 1-(2-méthylphényl)éthanone
Poids moléculaire (g/mol) 134.18
Poids de la formule 134.0732