Learn More
O-Desethyl Dapagliflozin (>80 %), TRC
Code produit 30005016
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
25 mg
50 mg
Conditionnement:
25mg
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30005016 25 mg 25mg
30011198 5 mg 5mg
30005027 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30005016 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD29054325MG
 Article restreint
Estimated Shipment: 10-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 864070-37-1
Formule moléculaire C19 H21 Cl O6
Poids moléculaire (g/mol) 380.82
Synonyme D-Glucitol, 1,5-anhydro-1-C-[4-chloro-3-[(4-hydroxyphenyl)methyl]phenyl]-, (1S)-, (1S)-1,5-Anhydro-1-C-[4-chloro-3-[(4-hydroxyphenyl)methyl]phenyl]-D-glucitol, (2S,3R,4R,5S,6R)-2-[4-chloro-3-[(4-hydroxyphenyl)methyl]phenyl]-6-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-3,4,5-triol
Nom IUPAC (2S,3R,4R,5S,6R)-2-[4-chloro-3-[(4-hydroxyphényl)méthyl]phényl]-6-(hydroxyméthyl)tétrahydropyran-3,4,5-triol
SMILES OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O)c2ccc(Cl)c(Cc3ccc(O)cc3)c2
Specifications
Nom chimique ou matériau Empagliflozin Impurity 3
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C19H21ClO6/c20-14-6-3-11(8-12(14)7-10-1-4-13(22)5-2-10)19-18(25)17(24)16(23)15(9-21)26-19/h1-6,8,15-19,21-25H,7,9H2/t15-,16-,17+,18-,19+/m1/s1
Poids de la formule 380.1027
Pourcentage de pureté >95%