Learn More
O-Desmorpholinopropyl-O-méthyl-géfitinib, TRC
Product Code. 17931335
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
Unit Size:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
17931335 50 mg 50mg
30136563 100 mg 100mg
30135483 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 17931335 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCD29684050MG
 Article restreint
Estimated Shipment: 10-12-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 153437-78-6
Formule moléculaire C16H13ClFN3O2
Poids moléculaire (g/mol) 333.74
Synonyme 4-Quinazolinamine, N-(3-chloro-4-fluorophenyl)-6,7-dimethoxy-, N-(3-Chloro-4-fluorophenyl)-6,7-dimethoxy-4-quinazolinamine, N-(3-Chloro-4-fluorophenyl)-6,7-dimethoxyquinazolin-4-amine
Nom IUPAC N-(3-chloro-4-fluorophényle)-6,7-diméthoxyquinazoline-4-amine
SMILES COc1cc2ncnc(Nc3ccc(F)c(Cl)c3)c2cc1OC
Specifications
Nom chimique ou matériau O-Desmorpholinopropyl-O-methyl-gefitinib
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C16H13ClFN3O2/c1-22-14-6-10-13(7-15(14)23-2)19-8-20-16(10)21-9-3-4-12(18)11(17)5-9/h3-8H,1-2H3,(H,19,20,21)
Poids de la formule 333.068