Learn More
O-Terphényl, TRC
Code produit 30137355
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
25 g
Conditionnement:
10g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30137355 5 g 5g
30135110 25 g 25g
18044050 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30137355 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT1166855G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 84-15-1
Formule moléculaire C18 H14
Poids moléculaire (g/mol) 230.3
Synonyme 1,1':2',1' '-Terphenyl, o-Terphenyl (8CI), 1,1'-Biphenyl, 2-phenyl-, 1,2-Diphenylbenzene, NSC 6809
Nom IUPAC 1,2-diphénylbenzène
SMILES c1ccc(cc1)c2ccccc2c3ccccc3
Spécification
Nom chimique ou matériau o-Terphenyl
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C18H14/c1-3-9-15(10-4-1)17-13-7-8-14-18(17)16-11-5-2-6-12-16/h1-14H
Poids de la formule 230.1096