Learn More
Dichlorhydrate d’O-toléidine, ACS, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11485180
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11485180 500 g 500g
11318068 25 g 25g
11328068 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11485180 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 036626.36
 Article restreint
In Stock
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 612-82-8 | C14H18Cl2N2 | 285.212 g/mol
o-Tolidine is employed as a colorimetric reagent for gold and free chlorine in water. Used in the synthesis of 9,9-bis(3-methyl-4-aminophenyl)fluorine. It is utilized for the detection of reducing sugars by thin layer chromatography. It is used in hair dyes, as a pharmaceutical intermediate and laboratory reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 612-82-8
Formule moléculaire C14H18Cl2N2
Poids moléculaire (g/mol) 285.212
Numéro MDL MFCD00012960
Clé InChI LUKPNZHXJRJBAN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,3'-dimethylbenzidine dihydrochloride, o-tolidine dihydrochloride, 3,3'-dimethyl-1,1'-biphenyl-4,4'-diamine dihydrochloride, unii-5msk350kd8, dsstox_cid_511, dsstox_rid_75633, dsstox_gsid_20511, tolidine dihydrochloride, 1,1'-biphenyl-4,4'-diamine, 3,3'-dimethyl-, dihydrochloride, 3,3'-dimethylbenzidine.2hcl
CID PubChem 108938
Nom IUPAC 4-(4-amino-3-méthylphényl)-2-méthylaniline ; Dihydrochlorure
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)C2=CC(=C(C=C2)N)C)N.Cl.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau o-Tolidine dihydrochloride
Point de fusion >300°C
Couleur Blanc à crème
Odeur Odorless
Quantité 500 g
Numéro UN UN3077
Sensibilité Air and light sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in water,alcohol,ether and dilute acids
Poids de la formule 285.22
Qualité ACS
Forme physique Solide