Description
EED Polyclonal specifically detects EED in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spécification
Spécification
| Immunogène | Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the C-terminus of the Human EED |
| Type de produit | Antibody |
| Isotype | IgG |
| Gamme de produits | Novus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?