Learn More
OCRL Antibody [Biotin], R&D Systems™
Code produit 30500573 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30500573 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30500573 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP337944B
 Article restreint
Estimated Shipment: 15-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
OCRL Polyclonal antibody specifically detects OCRL in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène OCRL
Applications ELISA, Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Biotin
Formule PBS
Alias de gène EC 3.1.3.36, INPP5F, LOCR, Lowe oculocerebrorenal syndrome protein, NPHL2, OCRL1inositol polyphosphate 5-phosphatase OCRL-1, oculocerebrorenal syndrome of Lowe, phosphatidylinositol polyphosphate 5-phosphatase
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-220 of human OCRL (NP_001578.2).,, Sequence:, MEPPLPVGAQPLATVEGMEMKGPLREPCALTLAQRNGQYELIIQLHEKEQHVQDIIPINSHFRCVQEAEETLLIDIASNSGCKIRVQGDWIRERRFEIPDEEHCLKFLSAVLAAQKAQSQLLVPEQKDSSSWYQKLDTKDKPSVFSGLLGFEDNFSSMNLDKKINSQNQPTGIHREPPPPPFSVNKMLPREKEASNKEQPKVTNTMRKLFVPNTQSGQRE
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Golgi Apparatus Markers
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 4952
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Gamme de produits Novus